Learn More
ACROBiosystems Biotinylated Human IL-4 R alpha / CD124 Protein, Avitag™,His Tag
Biotinylated Protein
419.88 € - 1847.47 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000409.1
Molekulargewicht 26.9 kDa
Quelle Biotinylated Human IL-4 R alpha, Avitag,His Tag (ILR-H82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 26 - His 232 (Accession # NP_000409.1).
Immunogen Met 26 - His 232
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15847127
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
ILR-H82E9-200UG
200 μg
1847.47 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15857127
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
ILR-H82E9-25UG
25 μg
419.88 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IL-4 R alpha is also known as IL4R, CD124, IL-4RA.This gene encodes the alpha chain of the interleukin-4 receptor, a type I transmembrane protein that can bind interleukin 4 and interleukin 13 to regulate IgE antibody production in B cells. Allelic variations in this gene have been associated with atopy, a condition that can manifest itself as allergic rhinitis, sinusitis, asthma, or eczema. The binding of IL-4 or IL-13 to the IL-4 receptor on the surface of macrophages results in the alternative activation of those macrophages. Interleukin-4 receptor has been shown to interact with SHC1.
This protein carries an Avi tag (Avitag™) at the C-terminus, followed by a polyhistidine tag. The protein has a calculated MW of 26.9 kDa. The protein migrates as 40-55 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_000409.1
Biotinylated Human IL-4 R alpha, Avitag,His Tag (ILR-H82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Met 26 - His 232 (Accession # NP_000409.1).
-20°C
IL-4 R alpha
Human
PBS, pH7.4
HEK293
MABSol™ Biotin Labeled Proteins
26.9 kDa
Met 26 - His 232
IL4R,CD124,IL4RA
Precision Avi
His Tag and Avi Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE