Learn More
ACROBiosystems Biotinylated Human VSIG8 Protein, Fc, Avitag™
Biotinylated Protein
423.38 € - 1862.87 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001013683.1 |
---|---|
Molekulargewicht | 55.5 kDa |
Quelle | Biotinylated Human VSIG8, Fc,Avitag (VS8-H82F2) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 22 - Gly 263 (Accession # NP_001013683.1). |
Immunogen | Val 22 - Gly 263 |
Lagerungsbedingungen | -20°C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15887947
|
ACROBiosystems
VS8-H82F2-25UG |
25 μg |
423.38 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 02-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15877947
|
ACROBiosystems
VS8-H82F2-200UG |
200 μg |
1862.87 €
200 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 02-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
V-set and immunoglobulin domain containing 8 (VSIG8), also known as C1orf204, is a type I transmembrane protein of the B7 family within the Ig superfamily. VSIG8 was identified from proteomic analysis of human hair shafts. It is expressed in the hair follicle and shaft, superficial layers of the nail matrix, and superficial layers of oral epithelium.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus, followed by a Avi tag (Avitag™). The protein has a calculated MW of 55.5 kDa. The protein migrates as 60-66 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.Spezifikation
NP_001013683.1 | |
Biotinylated Human VSIG8, Fc,Avitag (VS8-H82F2) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 22 - Gly 263 (Accession # NP_001013683.1). | |
-20°C | |
VSIG8 | |
Human | |
Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH7.5 | |
HEK293 | |
MABSol™ Biotin Labeled Proteins |
55.5 kDa | |
Val 22 - Gly 263 | |
VSIG8,C1orf204 | |
Precision Avi | |
Fc Tag and Avi Tag | |
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method. | |
Powder | |
>95% as determined by SDS-PAGE |