Learn More
ACROBiosystems Biotinylated SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid protein, His, Avitag™
Biotinylated Protein
423.38 € - 1862.87 €
Spezifikation
Zugriffsnummer QHO62115.1
Molekulargewicht 51.1 kDa
Quelle Biotinylated SARS-CoV-2 Nucleocapsid protein, His,Avitag (NUN-C81Q6) is expressed from E.coli cells. It contains AA Met 1 - Ala 419 (Accession # QHO62115.1).
Immunogen Met 1 - Ala 419
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16595174
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
NUN-C81Q6-200UG
200 μg
1862.87 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16505184
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
NUN-C81Q6-25UG
25 μg
423.38 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Nucleocapsid (N) protein is the most abundant protein found in coronavirus. CoV N protein is a highly immunogenic phosphoprotein important for viral genome replication and modulation of cell signaling pathways. It was first identified by a research team while they were screening for ADP-ribosylated proteins during coronavirus (CoV) infection (Grunewald M. E., et al. 2017, Virology; 517: 62-68). The array of diverse functional activities accommodated in N protein makes it more than a structural protein but also an interesting target in the development of antiviral therapeutics. Because of the conservation of N protein sequence and its strong immunogenicity, N protein of coronavirus is chosen as a diagnostic tool.
This protein carries a polyhistidine tag at the N-terminus, followed by an Avi tag (Avitag™). The protein has a calculated MW of 51.1 kDa. The protein migrates as 52 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE).
Spezifikation
Spezifikation
QHO62115.1
Biotinylated SARS-CoV-2 Nucleocapsid protein, His,Avitag (NUN-C81Q6) is expressed from E.coli cells. It contains AA Met 1 - Ala 419 (Accession # QHO62115.1).
-20°C
Nucleocapsid protein
SARS-CoV-2
50 mM Tris, 150 mM NaCl, Arginine, pH7.5
E.coli
MABSol™ Biotin Labeled Proteins
51.1 kDa
Met 1 - Ala 419
Nucleocapsid protein,NP,Protein N,COVID-19
Precision Avi
His Tag and Avi Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE