Learn More
Sartorius Biotrate Digitale Büretten
Genaue, präzise und praktische Titration auf der Flaschenspitze
Spezifikation
| Genauigkeit | 0.2 % |
|---|---|
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Typ | Digital Burette |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laboratory and Field-Based Analysis |
| Enthält | 33, 38 and 45 mm Adaptors, Low Battery Indicator |
Beschreibung
Die optimierte Biotrate Digitale Bürette mit Dispenser sorgt für eine genaue, präzise und bequeme Flaschenaufsatzttitration sowie für optimale Anwendersicherheit.
- Lieferbar in den Größen 0 bis 30 ml und 0 bis 50 ml
- Kein Stromausgang nötig
- Für Labor- und Feldanalysen
- Chemische Beständigkeit
- Autoklavierbarer Flüssigkeitspfad: aus Borosilikatglas, PTFE, PVDF, FEP und Keramikkomponenten
- Basierend auf dem positiven Verdrängungsprinzip für maximale Genauigkeit
- Automatische Anzeige für niedrigen Batteriestand: Wird auf dem großen und einfach ablesbaren LCD-Display angezeigt
- Einfache Kalibrierung und Wiederherstellung der Werkskalibrierung
- Nullrücksetzfunktion: Einfacher Wechsel von einer Titration zur anderen
- Drehbarer Kopf und klare Zahlen im LCD-Display
- Durchsichtiger Borosilikatglaszylinder, geschützt durch eine transparente Hülse aus Polypropylen
- Blasenfreies Dispensieren
- Antitropfhahn
- Genauigkeit: 0.2 %
- Präzision: 0.1 %
Garantie
2 Jahre Garantie
Spezifikation
| 0.2 % | |
| Digital Burette | |
| 33, 38 and 45 mm Adaptors, Low Battery Indicator | |
| Borosilicate Glass, Ceramic, FEP, PTFE, PVDF | |
| 2 Years |
| Autoclavable | |
| Laboratory and Field-Based Analysis | |
| 0.01 mL | |
| 0.1 % |