Learn More
Biphenyl-2 -Boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15459069
29.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Ist ein Substrat, das in einer palladiumkatalysierten Kreuzkupplung mit Benzylacetaten verwendet wird und Diarylmethane liefert. Ist ein Reaktant, der an Suzuki-Miyaura-Kupplungen mit Arylhalogeniden, Dibromvinyl-Vorläufern und Alke beteiligt ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Biphenyl-2-boronic acid
CAS 4688-76-0
Schmelzpunkt 173°C to 194°C
Summenformel C12H11BO2
MDL-Nummer MFCD00136929
Menge 1 g
Beilstein 3031806
Synonym 2-biphenylboronic acid, biphenyl-2-boronic acid, biphenyl-2-ylboronic acid, 2-biphenylboronicacid, 2-phenylphenyl boranediol, 2-phenylphenyl boronic acid, 1,1'-biphenyl-2-ylboronic acid, 2-biphenylylboronic acid, 1,1'-biphenylboronic acid, 2-phenylbenzeneboronic acid
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel HYCYKHYFIWHGEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2)(O)O
IUPAC-Name (2-Phenylphenyl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 198.028
PubChem CID 4589187
Formelmasse 198.03
Reinheit (%) 95%