Learn More
Alfa Aesar™ Biphenyl-3-carboxaldehyd, 95 %
62.18 € - 222.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1204-60-0
Summenformel C13H10O
Molekulargewicht (g/mol) 182.222
MDL-Nummer MFCD01740432
InChI-Schlüssel KFKSIUOALVIACE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-biphenyl-3-carbaldehyde, biphenyl-3-carbaldehyde, 3-formylbiphenyl, ccris 3164, biphenyl-3-carboxaldehyde, 3-difenilaldeide italian, 1,1'-biphenyl-3-carboxaldehyde, 3-biphenyl carboxaldehyde
PubChem CID 121053
IUPAC-Name 3-Phenylbenzaldehyd
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=CC=C2)C=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11315499
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H50453.MD
250mg
62.18 €
250 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 3 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11325499
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H50453.03
1g
222.00 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
17-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
1204-60-0
182.222
KFKSIUOALVIACE-UHFFFAOYSA-N
121053
C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=CC=C2)C=O
C13H10O
MFCD01740432
1,1'-biphenyl-3-carbaldehyde, biphenyl-3-carbaldehyde, 3-formylbiphenyl, ccris 3164, biphenyl-3-carboxaldehyde, 3-difenilaldeide italian, 1,1'-biphenyl-3-carboxaldehyde, 3-biphenyl carboxaldehyde
3-Phenylbenzaldehyd
Spezifikation
Biphenyl-3-carboxaldehyde
250mg
C13H10O
1,1'-biphenyl-3-carbaldehyde, biphenyl-3-carbaldehyde, 3-formylbiphenyl, ccris 3164, biphenyl-3-carboxaldehyde, 3-difenilaldeide italian, 1,1'-biphenyl-3-carboxaldehyde, 3-biphenyl carboxaldehyde
C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=CC=C2)C=O
182.222
182.22
Air Sensitive
1204-60-0
MFCD01740432
KFKSIUOALVIACE-UHFFFAOYSA-N
3-Phenylbenzaldehyd
121053
95%
Sicherheitsdatenblatt (SDS)