Learn More
Biphenyl-4-Carboxaldehyd, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022875
19.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3218-36-8
C13H10O
182.22
MFCD00006947
ISDBWOPVZKNQDW-UHFFFAOYSA-N
4-biphenylcarboxaldehyde, 4-biphenylaldehyde, p-phenylbenzaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, biphenyl-4-carboxaldehyde, 4-formylbiphenyl, p-biphenylylaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, p-biphenylaldehyde, p-biphenylcarboxaldehyde
76689
4-Phenylbenzaldehyd
O=CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3218-36-8
C13H10O
182.22
MFCD00006947
ISDBWOPVZKNQDW-UHFFFAOYSA-N
4-biphenylcarboxaldehyde, 4-biphenylaldehyde, p-phenylbenzaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, biphenyl-4-carboxaldehyde, 4-formylbiphenyl, p-biphenylylaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, p-biphenylaldehyde, p-biphenylcarboxaldehyde
76689
4-Phenylbenzaldehyd
O=CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Biphenyl-4-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 57°C to 61°C
Dichte 1.107
Siedepunkt 184°C (11 mmHg)
Flammpunkt 172°C (341°F)
Menge 5 g
Beilstein 606693
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 182.22
Reinheit (%) ≥98%