Learn More
Biphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735615
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
92-52-4
C12H10
154.21
MFCD00003054
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Phenylbenzol, Bibenzol, Limonen, Xenol, bibenzene, lemonene, xenene, phenador-x, tetrosin ly, carolid al
7095
CHEBI:17097
1,1'-Biphenyl
C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
92-52-4
C12H10
154.21
MFCD00003054
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Phenylbenzol, Bibenzol, Limonen, Xenol, bibenzene, lemonene, xenene, phenador-x, tetrosin ly, carolid al
7095
CHEBI:17097
1,1'-Biphenyl
C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Biphenyl
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 68.0 °C bis 72.0 °C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 255.0 °C
Flammpunkt 113 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5C6H5
Menge 250 g
Beilstein 05, 578
Merck Index 15, 3344
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: unlöslich.
Formelmasse 154.21
Reinheit (%) 99 %
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Biphenyl
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.