Learn More
Tocris Bioscience™ BIRB 796
High affinity and selective p38 kinase inhibitor
167.00 € - 610.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-[3-(1,1-Dimethylethyl)-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-5-yl]-N′-[4-[2-(4-morpholinyl)ethoxy]-1-naphthalenyl]urea |
---|---|
CAS | 285983-48-4 |
Synonym | Doramapimod |
Ziel | p38 Inhibitors |
Summenformel | C31H37N5O3 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18757996
|
Tocris Bioscience™
5989/10 |
10 mg |
167.00 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18737196
|
Tocris Bioscience™
5989/50 |
50 mg |
610.00 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
High affinity and selective p38 kinase inhibitor (Kd = 50-100 pM). Exhibits no significant inhibition on a panel of related kinases. Inhibits LPS-induced TNFα production in human PBMCs and whole blood (IC50 values are 21 and 960 nM, respectively). Also inhibits JNK2α2 and c-Raf-1 (IC50 values are 98 nM and 1.4 μM, respectively). Cell permeable.Spezifikation
N-[3-(1,1-Dimethylethyl)-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-5-yl]-N′-[4-[2-(4-morpholinyl)ethoxy]-1-naphthalenyl]urea | |
Doramapimod | |
C31H37N5O3 | |
0.98 |
285983-48-4 | |
p38 Inhibitors | |
527.66 |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C