Learn More
Bis(2,2,2-trifluorethyl)amin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046892
48.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
407-01-2
C4H5F6N
181.081
MFCD00042094
GTJGHXLFPMOKCE-UHFFFAOYSA-N
78999
2,2,2-Trifluor-N-(2,2,2-trifluorethyl)ethanamin
C(C(F)(F)F)NCC(F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
407-01-2
C4H5F6N
181.081
MFCD00042094
GTJGHXLFPMOKCE-UHFFFAOYSA-N
78999
2,2,2-Trifluor-N-(2,2,2-trifluorethyl)ethanamin
C(C(F)(F)F)NCC(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
Dichte 1.1
Siedepunkt 70°C to 71°C
Brechungsindex 1.301
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1811926
Synonym bis 2,2,2-trifluoroethyl amine, bis trifluoroethyl amine, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-3-azapentane, 2,2,2-trifluoro-n-2,2,2-trifluoroethyl ethanamine, ethanamine, 2,2,2-trifluoro-n-2,2,2-trifluoroethyl, bis trifluoroethyl-amin, acmc-1aha1, 1,1,15,5,5-hexafluoro-3-azapentane, ethanamine,2,2,2-trifluoro-n-2,2,2-trifluoroethyl, 2,2,2-tris fluoranyl-n-2,2,2-tris fluoranyl ethyl ethanamine
Formelmasse 181.08
Reinheit (%) 96%