Learn More
Bis(2,2,2-Trifluorethyl)carbonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | bis(2,2,2-Trifluoroethyl)carbonate |
| CAS | 1513-87-7 |
| Summenformel | C5 H4 F6 O3 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H4F6O3/c6-4(7,8)1-13-3(12)14-2-5(9,10)11/h1-2H2 |
| SMILES | FC(F)(F)COC(=O)OCC(F)(F)F |
| IUPAC-Name | Bis(2,2,2-trifluorethyl)carbonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 226.074 |
| Formelmasse | 226.0065 |