Learn More
Bis(2,2,2-Trifluorethyl)phosphit, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite was used in the synthesis of bis(2,2,2-trifluoroethyl phosphorochloridate. It was also employed as reagent for the synthesis of mono- and diesters of phosphorous acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(2,2,2-Trifluorethyl)-Phosphit wurde bei der Synthese von Bis(2,2,2-Trifluorethylphosphorchloritdat verwendet. Wurde auch als Reagenz für die Synthese von Mono- und Diestern von Phosphorsäure eingesetzt.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Starke Oxidationsmittel vermeiden.
Bis(2,2,2-Trifluorethyl)-Phosphit wurde bei der Synthese von Bis(2,2,2-Trifluorethylphosphorchloritdat verwendet. Wurde auch als Reagenz für die Synthese von Mono- und Diestern von Phosphorsäure eingesetzt.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Starke Oxidationsmittel vermeiden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite |
Dichte | 1.545 g/mL |
Siedepunkt | 43°C to 44°C (2 mmHg) |
Flammpunkt | 76°C (169°F) |
Strukturformel | (CF3CH2O)2P(O)H |
Brechungsindex | 1.332 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 246.05 |
Reinheit (%) | 90% |
Güte | Eigenschaften |