Learn More
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5 -heptandionato)barium(II)-Hydrat, +98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11352488
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
17594-47-7
C22H38BaO4
503.87
MFCD00058709
VJRLFEOHKCDHBT-UHFFFAOYSA-N
barium-dpm, ba tmhd 2, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato barium ii, barium 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate tetramer, barium bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate hydrate, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate barium ii, barium-thd, barium bis dipivaloylmethanate, barium ii 2,2,6,6-tetramethylheptanedionate, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5 heptanedionato barium ii
17749137
Barium(2 +);(Z)-2,2,6,6 -Tetramethyl-5 -Oxohept-3 -en-3-olat;Hydrat
[Ba++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
17594-47-7
C22H38BaO4
503.87
MFCD00058709
VJRLFEOHKCDHBT-UHFFFAOYSA-N
barium-dpm, ba tmhd 2, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato barium ii, barium 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate tetramer, barium bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate hydrate, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate barium ii, barium-thd, barium bis dipivaloylmethanate, barium ii 2,2,6,6-tetramethylheptanedionate, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5 heptanedionato barium ii
17749137
Barium(2 +);(Z)-2,2,6,6 -Tetramethyl-5 -Oxohept-3 -en-3-olat;Hydrat
[Ba++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
MOCVD von Superleitern
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)barium(II) hydrate
Schmelzpunkt 172°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 225°C (0.3 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN1564
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 503.85 (Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver