Learn More
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato)nickel(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051107
64.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14481-08-4
C22H38NiO4
425.24
MFCD00192348
FPQQRRXEOLXSCJ-UHFFFAOYSA-N
bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate nickel ii, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato nickel ii , min-ni ni tmhd 2
131675868
nickel(2+) bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-dioxoheptan-4-ide)
[Ni++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14481-08-4
C22H38NiO4
425.24
MFCD00192348
FPQQRRXEOLXSCJ-UHFFFAOYSA-N
bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate nickel ii, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato nickel ii , min-ni ni tmhd 2
131675868
nickel(2+) bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-dioxoheptan-4-ide)
[Ni++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
NMR-Shift-Reagenz, Nickeloxid-Vorläufer
NMR shift reagent, nickel oxide precursor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)nickel(II)
Schmelzpunkt 223°C to 225°C
Siedepunkt 90°C to 110°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Menge 1 g
Formelmasse 425.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver