Learn More
Bis[2,5-Dimethoxy-4-(p-nitrophenylazo)benzoldiazonium]chlorzinkat, TRC
Artikelnummer. 30379899
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Unit Size:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30379899 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30379899 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD6407115G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Bis[2,5-Dimethoxy-4-(p-nitrophenylazo)benzenediazonium] Chlorozincate
CAS 64071-86-9
Summenformel 2[C14 H12 N5 O4] . [Cl4 Zn]
Menge 5 g
Synonym Fast Black K Salt Hemi(zinc chloride) Salt, Tetrachloro-bis[2,5-dimethoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]benzenediazonium] Zincate, 2,5-Dimethoxy-4-(4-nitrophenyl)diazenylbenzenediazonium Dichlorozinc, 2,5-Dimethoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]-tetrachlorozincate(2-) Benzenediazonium (2:1)
InChI-Formel InChI=1S/2C14H12N5O4.4ClH.Zn/c2*1-22-13-8-12(14(23-2)7-11(13)16-15)18-17-9-3-5-10(6-4-9)19(20)21;;;;;/h2*3-8H,1-2H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
SMILES [Cl-][Zn+2]([Cl-])([Cl-])[Cl-].COc1cc([N+]#N)c(OC)cc1N=Nc2ccc(cc2)N(=O)=O.COc3cc([N+]#N)c(OC)cc3N=Nc4ccc(cc4)N(=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 835.77
Formelmasse 831.9824