Learn More
Bis(2-aminoethylthio)methan-Dihydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis(2-aminoethylthio)methane Dihydrochloride |
| CAS | 22965-82-8 |
| Summenformel | C5H14N2S2.2(HCl) |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | 2,2'-[Methylenebis(thio)]bisethanamine Dihydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H14N2S2.2ClH/c6-1-3-8-5-9-4-2-7;;/h1-7H2;2*1H |
| SMILES | NCCSCSCCN.Cl.Cl |
| IUPAC-Name | 2,2'-(Methylenbis(sulfandiyl))bis(ethan-1-amin)-dihydrogenchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 239.22 |
| Formelmasse | 238.02 |