missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bis(2-aminoethylthio)methan-Dihydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30334526
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30334526 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30334526 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB4022005G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bis(2-aminoethylthio)methane Dihydrochloride
CAS 22965-82-8
Summenformel C5H14N2S2.2(HCl)
Menge 5 g
Synonym 2,2'-[Methylenebis(thio)]bisethanamine Dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C5H14N2S2.2ClH/c6-1-3-8-5-9-4-2-7;;/h1-7H2;2*1H
SMILES NCCSCSCCN.Cl.Cl
IUPAC-Name 2,2'-(Methylenbis(sulfandiyl))bis(ethan-1-amin)-dihydrogenchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 239.22
Formelmasse 238.02
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.