Learn More
Bis(2-Chloroethyl)aminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
100 g; Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride |
Namenshinweis | 98% |
CAS | 821-48-7 |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 210°C to 215°C |
Farbe | Weiß bis Beige |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.