Learn More
Bis(2-diphenylphosphinophenyl)Ether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3212424
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
166330-10-5
C36H28OP2
538.57
MFCD00233863
RYXZOQOZERSHHQ-UHFFFAOYSA-N
bis 2-diphenylphosphinophenyl ether, dpephos, oxydi-2,1-phenylene bis diphenylphosphine, oxybis 2,1-phenylene bis diphenylphosphine, bis 2-diphenylphosphino phenyl ether, 2,2'-bis diphenylphosphino diphenyl ether, 2-2-diphenylphosphanyl phenoxy phenyl diphenylphosphane
4285986
[2-(2-diphenylphosphanylphenoxy)phenyl]-diphenylphosphan
O(C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
166330-10-5
C36H28OP2
538.57
MFCD00233863
RYXZOQOZERSHHQ-UHFFFAOYSA-N
bis 2-diphenylphosphinophenyl ether, dpephos, oxydi-2,1-phenylene bis diphenylphosphine, oxybis 2,1-phenylene bis diphenylphosphine, bis 2-diphenylphosphino phenyl ether, 2,2'-bis diphenylphosphino diphenyl ether, 2-2-diphenylphosphanyl phenoxy phenyl diphenylphosphane
4285986
[2-(2-diphenylphosphanylphenoxy)phenyl]-diphenylphosphan
O(C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bis(2-diphenylphosphinophenyl)ether
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 184.0°C to 187.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(C6H5)2P(C6H4)]2O
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 538.56
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(2-diphenylphosphinophenyl)ether
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.