Learn More
Bis(3-chlorpropyl)aminhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis(3-chloropropyl)amine Hydrochloride |
| CAS | 1081534-21-5 |
| Summenformel | C6H13NCl2 . HCl |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Urapidil Impurity 28 HCl |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H13Cl2N.ClH/c7-3-1-5-9-6-2-4-8;/h9H,1-6H2;1H |
| SMILES | Cl.ClCCCNCCCCl |
| IUPAC-Name | 3-Chlor-N-(3-chlorpropyl)propan-1-amin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 206.54 |
| Formelmasse | 205.0192 |