Learn More
Bis(3-methylthien-2-yl)methanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis(3-methylthien-2-yl)methanone |
| CAS | 30717-55-6 |
| Summenformel | C11H10OS2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Bis(3-methyl-2-thienyl) Ketone, Bis(3-methyl-2-thienyl)methanone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H10OS2/c1-7-3-5-13-10(7)9(12)11-8(2)4-6-14-11/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccsc1C(=O)c2sccc2C |
| IUPAC-Name | Bis(3-Methylthiophen-2-yl)methanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 222.33 |
| Formelmasse | 222.0173 |