Learn More
Alfa Aesar™ Bis(4-chlorbutyl)ether, 99 %
Marke:  Alfa Aesar™ L17055.14
Weitere Details : CAS : 6334-96-9 Netto-Gewicht : 0.02500kg
Menge 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11323946
  • 96.54 € / 25 Gramm
Verfügbar ab
17-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
6334-96-9
199.115
PVBMXMKIKMJQRK-UHFFFAOYSA-N
22800
C(CCCl)COCCCCCl
C8H16Cl2O
MFCD00019006
bis 4-chlorobutyl ether, 4,4'-dichlorodibutyl ether, ether, bis 4-chlorobutyl, 4-chlorobutyl ether, di chlorobutyl ether, butane, 1,1'-oxybis 4-chloro, 1,1'-oxydi-4-chlorobutane, 1,1'-oxybis 4-chlorobutane
1-Chlor-4 -(4-Chlorbutoxy)butan
Spezifikation
Bis(4-chlorobutyl) ether
1.458
25g
C8H16Cl2O
MFCD00019006
bis 4-chlorobutyl ether, 4,4'-dichlorodibutyl ether, ether, bis 4-chlorobutyl, 4-chlorobutyl ether, di chlorobutyl ether, butane, 1,1'-oxybis 4-chloro, 1,1'-oxydi-4-chlorobutane, 1,1'-oxybis 4-chlorobutane
C(CCCl)COCCCCCl
199.115
199.12
1.081
129°C to 131°C (10mmHg)
6334-96-9
Cl(CH2)4O(CH2)4)Cl
1739861
PVBMXMKIKMJQRK-UHFFFAOYSA-N
1-Chlor-4 -(4-Chlorbutoxy)butan
22800
99%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation