Learn More
Bis-(4-hydroxyphenyl)-sulfon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023608
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
80-09-1
C12H10O4S
250.27
MFCD00002350
VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
4,4'-sulfonyldiphenol, bisphenol s, bis 4-hydroxyphenyl sulfone, phenol, 4,4'-sulfonylbis, 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfone, 4-hydroxyphenyl sulfone, bis p-hydroxyphenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbisphenol, diphone c
6626
CHEBI:34372
4-(4-Hydroxyphenyl)sulfonylphenol
OC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
80-09-1
C12H10O4S
250.27
MFCD00002350
VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
4,4'-sulfonyldiphenol, bisphenol s, bis 4-hydroxyphenyl sulfone, phenol, 4,4'-sulfonylbis, 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfone, 4-hydroxyphenyl sulfone, bis p-hydroxyphenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbisphenol, diphone c
6626
CHEBI:34372
4-(4-Hydroxyphenyl)sulfonylphenol
OC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(O)C=C1
It is a reactant used in epoxy reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Reaktant, das in Epoxid-Reaktionen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone
Schmelzpunkt 245°C to 250°C
Dichte 1.366
Menge 250 g
Beilstein 2052954
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 250.28
Reinheit (%) 99%