Learn More
Bis(4-methoxyphenyl)-Carbonat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11492978
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11492978 10 g 10 Gramm
11402988 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492978 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18702.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5676-71-1
Summenformel C15H14O5
Molekulargewicht (g/mol) 274.272
MDL-Nummer MFCD00798557
InChI-Schlüssel PVBTWSPZTNYNHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-methoxyphenyl carbonate, 4-methoxyphenyl 4-methoxyphenoxy formate, acmc-1arso, 4-methoxyphenyl carbonate
PubChem CID 3793869
IUPAC-Name Bis(4-methoxyphenyl)carbonat
SMILES COC1=CC=C(C=C1)OC(=O)OC2=CC=C(C=C2)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(4-methoxyphenyl) carbonate
Schmelzpunkt 86°C to 88°C
Menge 10 g
Formelmasse 274.28
Reinheit (%) 97%