Learn More
Bis(4-morpholinyl)methan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7033931
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
5625-90-1
C9H18N2O2
186.255
MFCD00023369
MIFZZKZNMWTHJK-UHFFFAOYSA-N
dimorpholinomethane, n,n'-dimorpholinomethane, 4,4-methylenedimorpholine, 4,4'-methylenedimorpholine, bismorpholino methane, n,n'-methylenebismorpholine, morpholine, 4,4'-methylenebis, unii-7o79dzw79z, bis morpholino-methan german, bis 4-morpholinyl methane
21839
4-(Morpholin-4-ylmethyl)morpholin
C1COCCN1CN2CCOCC2
5625-90-1
C9H18N2O2
186.255
MFCD00023369
MIFZZKZNMWTHJK-UHFFFAOYSA-N
dimorpholinomethane, n,n'-dimorpholinomethane, 4,4-methylenedimorpholine, 4,4'-methylenedimorpholine, bismorpholino methane, n,n'-methylenebismorpholine, morpholine, 4,4'-methylenebis, unii-7o79dzw79z, bis morpholino-methan german, bis 4-morpholinyl methane
21839
4-(Morpholin-4-ylmethyl)morpholin
C1COCCN1CN2CCOCC2
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt für die Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bis(4-morpholinyl)methane
Siedepunkt 122°C to 124°C (12 mmHg)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 186.25
Reinheit (%) 98%