missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis(6-methylheptyl)phthalat (> 85%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phthalic acid, bis-iso-octyl ester |
| CAS | 27554-26-3 |
| Summenformel | C24 H38 O4 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diisooctyl ester (9CI), Phthalic acid, diisooctyl ester (6CI,7CI), Corflex 880, Diisooctyl 1,2-benzenedicarboxylate, Diisooctyl o-phthalate, Diisooctyl phthalate, Hexaplas DIOP, Hexaplas M/O, Jayflex DIOP, Unem 5005 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC |
| IUPAC-Name | Dioctyl-Benzol-1,2-Dicarboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 390.56 |
| Formelmasse | 390.277 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?