Learn More
Bis(butoxyethyl)phosphat-d8, TRC
Artikelnummer. 30347056
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30347056 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30347056 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB41512710MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(butoxyethyl) Phosphate-d8
CAS 2305665-16-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C12 H19 D8 O6 P
Menge 10 mg
Synonym 2-Butoxy-ethanol Hydrogen Phosphate-d8, Bis(2-butoxyethyl) Phosphate-d8, 2-Butoxy-ethanol 1,1'-(Hydrogen Phosphate)-d8
InChI-Formel InChI=1S/C12H27O6P/c1-3-5-7-15-9-11-17-19(13,14)18-12-10-16-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3,(H,13,14)/i9D2,10D2,11D2,12D2
SMILES O=P(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OCCCC)(O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OCCCC
IUPAC-Name Bis(2-butoxy-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)hydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 306.36
Reinheit (%) >95