Learn More
Bis-(dimethylamino)-chlorphosphin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397248
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11397248 1 g 1 Gramm
11387248 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397248 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 030307.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 3348-44-5 | C4H12ClN2P | 154.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3348-44-5
Summenformel C4H12ClN2P
Molekulargewicht (g/mol) 154.58
MDL-Nummer MFCD00014862
InChI-Schlüssel MAJFLEHNBOUSIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis dimethylamino chlorophosphine, chlorobis dimethylamino phosphine, phosphorodiamidous chloride, tetramethyl, chloro dimethylamino phosphanyl dimethylamine, p nme2 2cl, acmc-1cr19, ch3 2n 2pcl, tetramethyldiaminochlorophosphine, bis dimethylamino phosphoruschloride, bis dimethylamino phosphorus chloride
PubChem CID 76872
IUPAC-Name N-[Chlor(dimethylamino)phosphanyl]-N-methylmethanamin
SMILES CN(C)P(Cl)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(dimethylamino)chlorophosphine
Farbe Farblos
Geruch Pungent
Strukturformel [(CH3)2N]2PCl
Brechungsindex 1.501
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 154.58
Physikalische Form Flüssigkeit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(dimethylamino)chlorophosphine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308-BEI Exposition oder falls betroffen .
  • P402-An einem trockenen Ort aufbewahren.