Learn More
Alfa Aesar™ Bis(ethylcyclopentadienyl)magnesium, 98+%
Marke:  Alfa Aesar™ 038597.03
Weitere Details : CAS : 114460-02-5 Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 3392 Chem class : 4.2 Pack group : I
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15461487
  • 145.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
15-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
114460-02-5
MFCD00151375
Spezifikation
Bis(ethylcyclopentadienyl)magnesium
Ampulle
1g
MFCD00151375
210.6
≥98%
1.91 g/mL
Air and moisture sensitive
114460-02-5
UN3392
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation