Learn More
Alfa Aesar™ Bis(isopropylcyclopentadienyl)wolfram-Dihydrid, 98+%
MOCVD-Vorläufer
Marke: Alfa Aesar™ 042672.04
Weitere Details : CAS : 64561-25-7 Netto-Gewicht : 0.00200kg Transport : UN number : 3398 Chem class : 4.3 Pack group : III
Menge | 2g |
---|
Beschreibung
- Ampulliert unter Argon
Chemische Identifikatoren
64561-25-7 | |
MFCD04126431 | |
bis i-propylcyclopentadienyl tungsten dihydride, bis 2-isopropylcyclopenta-1,3-dien-1-yl tungstenbis ylium dihydride |
Spezifikation
Bis (isopropylcyclopentadienyl)tungsten dihydride | |
Air & Moisture Sensitive | |
Orange | |
64561-25-7 | |
UN3398 | |
400.22 | |
≥98% |
Ampulle | |
124°C (0.1mmHg) | |
2g | |
MFCD04126431 | |
bis i-propylcyclopentadienyl tungsten dihydride, bis 2-isopropylcyclopenta-1,3-dien-1-yl tungstenbis ylium dihydride | |
Flüssig |