Learn More
Bis(maltolato)oxovanadium(IV), TRC
Artikelnummer. 30339418
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30339418 25 g 25 Gramm
30344393 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30339418 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB47850025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(maltolato)oxovanadium(IV)
CAS 38213-69-3
Summenformel C12 H10 O7 V
Menge 25 g
Synonym Vanadium, bis[3-(hydroxy-κO)-2-methyl-4H-pyran-4-onato-κO4]oxo-, (SP-5-31)-, Vanadium, bis(3-hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-onato-O3,O4)oxo-, (SP-5-31)-, (SP-5-31)-Bis[3-(hydroxy-κO)-2-methyl-4H-pyran-4-onato-κO4]oxovanadium, 4H-Pyran-4-one, 3-hydroxy-2-methyl-, vanadium complex, Bis(maltolato)oxovanadium, Bis(maltolato)oxovanadium(IV)
InChI-Formel InChI=1S/2C6H6O3.O.V/c2*1-4-6(8)5(7)2-3-9-4;;/h2*2-3,8H,1H3;;/q;;;+2/p-2
SMILES CC1=C(O[V](=O)OC2=C(C)OC=CC2=O)C(=O)C=CO1
IUPAC-Name Bis[(2-Methyl-4-oxopyran-3-yl)oxy]-oxovanadium
Molekulargewicht (g/mol) 317.15
Formelmasse 316.9866