missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bis(maltolato)oxovanadium(IV), TRC

Artikelnummer. 30344393
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30344393 10 g 10 Gramm
30339418 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30344393 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB47850010G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bis(maltolato)oxovanadium(IV)
CAS 38213-69-3
Summenformel C12 H10 O7 V
Menge 10 g
Synonym Vanadium, bis[3-(hydroxy-κO)-2-methyl-4H-pyran-4-onato-κO4]oxo-, (SP-5-31)-, Vanadium, bis(3-hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-onato-O3,O4)oxo-, (SP-5-31)-, (SP-5-31)-Bis[3-(hydroxy-κO)-2-methyl-4H-pyran-4-onato-κO4]oxovanadium, 4H-Pyran-4-one, 3-hydroxy-2-methyl-, vanadium complex, Bis(maltolato)oxovanadium, Bis(maltolato)oxovanadium(IV)
InChI-Formel InChI=1S/2C6H6O3.O.V/c2*1-4-6(8)5(7)2-3-9-4;;/h2*2-3,8H,1H3;;/q;;;+2/p-2
SMILES CC1=C(O[V](=O)OC2=C(C)OC=CC2=O)C(=O)C=CO1
IUPAC-Name Bis[(2-Methyl-4-oxopyran-3-yl)oxy]-oxovanadium
Molekulargewicht (g/mol) 317.15
Formelmasse 316.9866
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.