Learn More
Bis(methylsulfinylethyl)sulfon-13C4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis(methylsulfinylethyl)sulfone-13C4 |
| CAS | 672310-55-3 |
| Summenformel | C213C4H14O4S3 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | 1,1'-Sulfonylbis[2-(methylsulfinyl)-ethane-13C2 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H14O4S3/c1-11(7)3-5-13(9,10)6-4-12(2)8/h3-6H2,1-2H3/i3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMILES | CS([13CH2][13CH2]S([13CH2][13CH2]S(C)=O)(=O)=O)=O |
| IUPAC-Name | 1-Methylsulfinyl-2-(2-methylsulfinyl(1,2-13C2)ethylsulfonyl)(1,2-13C2)ethan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 250.34 |