Learn More
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)barium1,2-Dimethoxyethan-Addukt
Catalog Number p-7058943
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
312739-90-5
C20H30Ba
407.787
MFCD02684523
ZVWNPBSWYPWMIF-UHFFFAOYSA-N
acmc-1aijw, barium,bis 1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl
21946354
Barium(2+); 1,2,3,5,5-Pentamethylcyclopenta-1,3-dien
CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.[Ba+2]
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
312739-90-5
C20H30Ba
407.787
MFCD02684523
ZVWNPBSWYPWMIF-UHFFFAOYSA-N
acmc-1aijw, barium,bis 1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl
21946354
Barium(2+); 1,2,3,5,5-Pentamethylcyclopenta-1,3-dien
CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.[Ba+2]
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bis (pentamethylcyclopentadienyl)barium 1,2-dimethoxyethane adduct
Verpackung Ampulle
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1564
Formelmasse 479.92
Physikalische Form Pulver