Learn More
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)hafnium(IV)dichlorid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029449
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
85959-83-7
C20H30Cl2Hf
519.85
MFCD00058887
YPRLSLCBPOTFGE-UHFFFAOYSA-L
1,2,3,5,5-pentamethylcyclopenta-1,3-diene;dichloride, hafnium,dichlorobis 1,2,3,4,5-h-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl
21908586
Hafnium(4+); 1,2,3,5,5-Pentamethylcyclopenta-1,3-dien; Dichlorid
CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.[Cl-].[Cl-].[Hf+4]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
85959-83-7
C20H30Cl2Hf
519.85
MFCD00058887
YPRLSLCBPOTFGE-UHFFFAOYSA-L
1,2,3,5,5-pentamethylcyclopenta-1,3-diene;dichloride, hafnium,dichlorobis 1,2,3,4,5-h-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl
21908586
Hafnium(4+); 1,2,3,5,5-Pentamethylcyclopenta-1,3-dien; Dichlorid
CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.[Cl-].[Cl-].[Hf+4]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bis(pentamethylcyclopentadienyl)hafnium(IV) dichloride
Schmelzpunkt 300°C
Menge 1 g
Formelmasse 519.86
Reinheit (%) ≥98%