Learn More
Bis(perfluorohexyl)phosphinic Acid Sodium Salt, TRC
Artikelnummer. 30179720
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179720 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30179720 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB443740500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70609-44-8
Summenformel C12 F26 O2 P . Na
Molekulargewicht (g/mol) 724.05
Synonym 6:6 PFPi, 6:6 PhiA, Phosphinic acid, bis(tridecafluorohexyl)-, sodium salt (9CI)
IUPAC-Name sodium;bis(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)phosphinate
SMILES [Na+].[O-]P(=O)(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(perfluorohexyl)phosphinic acid sodium salt
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12HF26O2P.Na/c13-1(14,5(21,22)9(29,30)31)3(17,18)7(25,26)11(35,36)41(39,40)12(37,38)8(27,28)4(19,20)2(15,16)6(23,24)10(32,33)34;/h(H,39,40);/q;+1/p-1
Formelmasse 723.9118