Learn More
Bis(phenylsulfonyl)Sulfid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510205
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4388-22-1
C12H10O4S3
314.39
MFCD00094733
YQUSJUJNDKUWAM-UHFFFAOYSA-N
bis phenylsulfonyl sulfide, benzenesulfonyl sulfide, benzenesulfonic thioanhydride, benzenesulfonothioic acid, anhydrosulfide, benzenesulfonic acid, thio-, anhydrosulfide, bis phenylsulfonyl thio, benzenesulfonyl sulfanylsulfonyl benzene, phso2 2s, benzenesulfonylthio sulfonylbenzene
257516
Benzolsulfonylsulfanylsulfonylbenzol
O=S(=O)(SS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4388-22-1
C12H10O4S3
314.39
MFCD00094733
YQUSJUJNDKUWAM-UHFFFAOYSA-N
bis phenylsulfonyl sulfide, benzenesulfonyl sulfide, benzenesulfonic thioanhydride, benzenesulfonothioic acid, anhydrosulfide, benzenesulfonic acid, thio-, anhydrosulfide, bis phenylsulfonyl thio, benzenesulfonyl sulfanylsulfonyl benzene, phso2 2s, benzenesulfonylthio sulfonylbenzene
257516
Benzolsulfonylsulfanylsulfonylbenzol
O=S(=O)(SS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bis(phenylsulfonyl)sulfide
Schmelzpunkt 129.0°C to 134.0°C
Farbe Rosa bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 11,III,163
Formelmasse 314.41
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver und/oder Kristalle