Learn More
(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amin, ChiPros™, 99%, ee 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine is used as a chiral resolution reagent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(-)-Bis[(S)-1-Phenylethyl]amin wird als chirales Auflösungsreagenz in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
(-)-Bis[(S)-1-Phenylethyl]amin wird als chirales Auflösungsreagenz in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine |
Siedepunkt | 98°C (0.3 mmHg) |
Hinweise zum Prozentgehalt | ee ≥98 % |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
Formelmasse | 225.34 |
Reinheit (%) | 99% |