Learn More
Bis(thiazol-5-ylmethyl)carbonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis(thiazol-5-ylmethyl) Carbonate |
| CAS | 1370406-84-0 |
| Summenformel | C9H8N2O3S2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 5-Thiazolemethanol, 5,5'-carbonate, Bis(thiazol-5-ylmethyl) Carbonate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H8N2O3S2/c12-9(13-3-7-1-10-5-15-7)14-4-8-2-11-6-16-8/h1-2,5-6H,3-4H2 |
| SMILES | O=C(OCC1=CN=CS1)OCC2=CN=CS2 |
| IUPAC-Name | Bis(1,3-Thiazol-5-ylmethyl)carbonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 256.3 |