Learn More
Bis-(trimethylsilyl)-carbodiimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis(trimethylsilyl)carbodiimide |
Schmelzpunkt | -23°C |
Farbe | Beige bis gelb oder weiß |
Dichte | 0.8210g/mL |
Siedepunkt | 164°C |
Flammpunkt | 42°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.4330 to 1.435 |