Learn More
Malonsäurebis-(Trimethylsilylester), 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 313300500
Weitere Details : CAS : 18457-04-0 Netto-Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 3272 Chem class : 3 Pack group : III
Menge 50g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10006293
  • 173.00 € / 50 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 16-08-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
18457-04-0
248.43
ATCKJLDGNXGLAO-UHFFFAOYSA-N
87656
C[Si](C)(C)OC(=O)CC(=O)O[Si](C)(C)C
C9H20O4Si2
MFCD00009631
bis trimethylsilyl malonate, malonic acid bis trimethylsilyl ester, propanedioic acid, bis trimethylsilyl ester, malonic acid, bis trimethylsilyl ester, malonic acid ditms, malonic acid 2tms, malonic acid, bis-tms, bis trimethylsilyl malonat, malonic acid bis-tms, acmc-1c3vy
Bis-(trimethylsilyl)-propandioat
Spezifikation
Bis(trimethylsilyl) malonate
23°C
Glasflasche
0.972
Farblos bis strohgelb
18457-04-0
C9H20O4Si2
MFCD00009631
Solubility in water: reacts
C[Si](C)(C)OC(=O)CC(=O)O[Si](C)(C)C
248.43
248.43
98%
0.9720g/mL
Authentic
1.4150 to 1.417
63°C to 66°C (1.0mmHg)
50g
96% min. (GC)
(CH3)3SiOC(O)CH2C(O)OSi(CH3)3
bis trimethylsilyl malonate, malonic acid bis trimethylsilyl ester, propanedioic acid, bis trimethylsilyl ester, malonic acid, bis trimethylsilyl ester, malonic acid ditms, malonic acid 2tms, malonic acid, bis-tms, bis trimethylsilyl malonat, malonic acid bis-tms, acmc-1c3vy
ATCKJLDGNXGLAO-UHFFFAOYSA-N
Bis-(trimethylsilyl)-propandioat
87656
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate