missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS, 0.2 M-Pufferlösung, pH 7.5

Catalog Number p-7057398
53.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6976-37-0
C8H19NO5
209.242
MFCD00002853
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
81462
CHEBI:41250
2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-Diol
C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6976-37-0
C8H19NO5
209.242
MFCD00002853
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
81462
CHEBI:41250
2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-Diol
C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material BIS-TRIS
Farbe Farblos
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 7.5
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 mL
Geruch Odorless

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'