Learn More
Bisabolen, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024306
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
495-62-5
C15H24
204.357
MFCD00129080
XBGUIVFBMBVUEG-CCEZHUSRSA-N
e-gamma-bisabolene, unii-l8m7r52o3b, cyclohexene, 4-1,5-dimethyl-4-hexenylidene-1-methyl-, e, 1e-bisabola-1 10 ,4,7 11-triene 4e-4-1,5-dimethylhex-4-en-1-ylidene-1-methylcyclohexene, gamma-bisabolene, e, gamma-bisabolene, 4e, cyclohexene, 4-1,5-dimethyl-4-hexenylidene-1-methyl-, 4e, .gamma.-bisabolene, e gamma-bisabolene, 1-methyl-4-6-methylhept-5-en-2-ylidene cyclohex-1-ene
3033866
CHEBI:49238
(4Z)-1-Methyl-4-(6-methylhept-5-en-2-yliden)cyclohexen
CC1=CCC(=C(C)CCC=C(C)C)CC1
495-62-5
C15H24
204.357
MFCD00129080
XBGUIVFBMBVUEG-CCEZHUSRSA-N
e-gamma-bisabolene, unii-l8m7r52o3b, cyclohexene, 4-1,5-dimethyl-4-hexenylidene-1-methyl-, e, 1e-bisabola-1 10 ,4,7 11-triene 4e-4-1,5-dimethylhex-4-en-1-ylidene-1-methylcyclohexene, gamma-bisabolene, e, gamma-bisabolene, 4e, cyclohexene, 4-1,5-dimethyl-4-hexenylidene-1-methyl-, 4e, .gamma.-bisabolene, e gamma-bisabolene, 1-methyl-4-6-methylhept-5-en-2-ylidene cyclohex-1-ene
3033866
CHEBI:49238
(4Z)-1-Methyl-4-(6-methylhept-5-en-2-yliden)cyclohexen
CC1=CCC(=C(C)CCC=C(C)C)CC1
It finds use in artificial oil of bergamot, myrrh and lemon, and is an excellent fixative for neroli bases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Findet Verwendung in künstlichem Öl aus Bergamotte, Myrrhe und Zitrone und ist ein ausgezeichnetes Fixiermittel für Neroli-Basen.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Wasser, (0.008994 mg/l bei 25 °C (est)).
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bisabolene
Namenshinweis mixture of isomers
Dichte 0.89
Brechungsindex 1.494
Menge 10 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,water,(0.008994mg/L @ 25°C (est)).
Formelmasse 204.36