Learn More
Bisindolylmaleimid 1, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7042694
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
133052-90-1
C25H24N4O2
412.493
MFCD00236428
QMGUOJYZJKLOLH-UHFFFAOYSA-N
bisindolylmaleimide i, unii-l79h6n0v6c, rbt205 inhibitor, gö 6850, bisindolylmaleimide i gf 109203x, bim-1, chembl7463, 2-1-3-dimethylaminopropyl indol-3-yl-3-indol-3-yl maleimide, 3-1-3-dimethylamino propyl-1h-indol-3-yl-4-1h-indol-3-yl-1h-pyrrole-2,5-dione
2396
CHEBI:41072
3-[1-[3-(Dimethylamino)Propyl]Indol-3-yl]-4-(1H-Indol-3-yl)Pyrrol-2,5-Dion
CN(C)CCCN1C=C(C2=CC=CC=C21)C3=C(C(=O)NC3=O)C4=CNC5=CC=CC=C54
133052-90-1
C25H24N4O2
412.493
MFCD00236428
QMGUOJYZJKLOLH-UHFFFAOYSA-N
bisindolylmaleimide i, unii-l79h6n0v6c, rbt205 inhibitor, gö 6850, bisindolylmaleimide i gf 109203x, bim-1, chembl7463, 2-1-3-dimethylaminopropyl indol-3-yl-3-indol-3-yl maleimide, 3-1-3-dimethylamino propyl-1h-indol-3-yl-4-1h-indol-3-yl-1h-pyrrole-2,5-dione
2396
CHEBI:41072
3-[1-[3-(Dimethylamino)Propyl]Indol-3-yl]-4-(1H-Indol-3-yl)Pyrrol-2,5-Dion
CN(C)CCCN1C=C(C2=CC=CC=C21)C3=C(C(=O)NC3=O)C4=CNC5=CC=CC=C54
Sehr starker und selektiver Proteinkinase C-Hemmer
Bisindolylmaleimide is used as a highly selective inhibitor of all PKC isoforms and slight inhibitor of GSK-3, used to selectively probe for PKC-mediated pathways for transduction of hormone, cytokine, and growth factor signals, very potent and selective inhibitor of protein kinase C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bisindolylmaleimid wird als hochselektiver Hemmer aller PKC-Isoformen und als leichter Hemmer von GSK-3 verwendet, um selektiv nach PKC-vermittelten Wegen für die Transduktion von Hormon-, Zytokin- und Wachstumsfaktorsignalen zu sondieren, sowie als sehr potenter und selektiver Hemmer von Proteinkinase C.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bisindolylmaleimide 1
Farbe Orange
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 412.48
Physikalische Form Kristallpulver