Learn More
Bismut(III)-chlorid, 98 % (Trockengewicht), kann bis zu 3 % Wasser betragen, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11458763
29.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7787-60-2
BiCl3
315.33
MFCD00003461
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
24591
Trichlorbismutin
Cl[Bi](Cl)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7787-60-2
BiCl3
315.33
MFCD00003461
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
24591
Trichlorbismutin
Cl[Bi](Cl)Cl
Bismuth(III) chloride is used as a catalyst in organic synthesis and to prepare other bismuth salts. It is used as a starting material for the preparation of bismuthoxychloride upon hydrolysis. It is an oxidizing agent to prepare metallic bismuth by reducing agent. Further, it catalyzes the Michael reaction and the Mukaiyama-aldol reaction. In addition to this, it is a Lewis acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bismut(III)-chlorid wird als Katalysator in der organischen Synthese und zur Herstellung anderer Bismutsalze verwendet. Es wird als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Bismutoxychlorid nach Hydrolyse verwendet. Es ist ein Oxidationsmittel zur Herstellung von metallischem Bismut durch Reduktionsmittel. Desweiteren katalysiert es die Michael-Reaktion und die Mukaiyama-Aldol-Reaktion. Darüber hinaus handelt es sich um eine Lewis-Säure.
Löslichkeit
Löslich in Salzsäure, Salpetersäure, Diethylether, Ethylacetat und Aceton. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt ∼430°C (sublimation)
Chemischer Name oder Material Bismuth (III) chloride
Schmelzpunkt 230°C to 232°C
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht)
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,1262
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrochloric acid,nitric acid,diethyl ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 315.34
Reinheit (%) 98%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) May contain up to 3% water
Geruch Irritating
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.75
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III)-chlorid wasserfrei
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.