Learn More
Alfa Aesar™ Bismut(III)-chlorid, 98 %
Wird als Pigment, zur Herstellung von künstlichen Perlen und in Trockenzellkathoden verwendet
Marke:  Alfa Aesar™ 040396.30
Weitere Details : CAS : 7787-59-9 Netto-Gewicht : 0.25000kg
Menge 250g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11323988
  • 194.00 € / 250 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
7787-59-9
261.437
BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
6328152
O=[Bi].Cl
BiClHO
MFCD00010895
bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
Oxobismut;hydrochlorid
Spezifikation
Bismuth(III) chloride oxide
BiClHO
MFCD00010895
bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
Oxobismut;hydrochlorid
6328152
Pulver
7.72 g/mL
typically 2 Micron max
Braun
250g
7787-59-9
BiOCl
14,1263
Insoluble in water,alcohol; Soluble in acids.
O=[Bi].Cl
261.437
260.43
98%
Odorless
2.15
(decomposition)
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation