Learn More
Bismut(III)-phosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11338158
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10049-01-1
BiH3O4P
306.97
MFCD00049721
SFOQXWSZZPWNCL-UHFFFAOYSA-N
bismuth phosphate, bismuth iii phosphate, bismugel, phosphoric acid, bismuth 3+ salt 1:1, bismuth phosphate mi, bismuth phosphate who-dd, acmc-20allc, bismuth orthophosphate, bi.po4, bismuth phosphate,
9839429
[Bi+3].OP(O)(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10049-01-1
BiH3O4P
306.97
MFCD00049721
SFOQXWSZZPWNCL-UHFFFAOYSA-N
bismuth phosphate, bismuth iii phosphate, bismugel, phosphoric acid, bismuth 3+ salt 1:1, bismuth phosphate mi, bismuth phosphate who-dd, acmc-20allc, bismuth orthophosphate, bi.po4, bismuth phosphate,
9839429
[Bi+3].OP(O)(O)=O
Bismuth(III) phosphate is used in treatment of renal cysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) phosphate
Schmelzpunkt (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Merck Index 14,1275
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and alkali; Soluble in hydrochloric acid
IUPAC-Name Bismut;phosphat
Formelmasse 303.95
Reinheit (%) 99%
Geruch Odorless
Dichte 6.32 g/mL