Learn More
Bismuth(III)-sulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
Bismuth(III) sulfide is used as a starting material to produce other bismuth compounds. It is used in glass industry as a colorant, electronic ceramics, scintillator BGO and in superconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bismuth(III) sulfide |
Farbe | schwarz-braun |
Physikalische Form | Klumpen und Kristalle |
Menge | 50 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in acids. |
Formelmasse | 514.15 |
Reinheit (%) | 99.9% |
Dichte | 7.7 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Bismuth(III) sulfide
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.