Learn More
Wismut-Shot, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11318947
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
7440-69-9
Bi
208.98
MFCD00134033
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
5359367
CHEBI:33301
Bismut
[Bi]
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
7440-69-9
Bi
208.98
MFCD00134033
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
5359367
CHEBI:33301
Bismut
[Bi]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bismuth shot
Prozentgehaltsbereich 99.999% (metals basis)
Menge 10 g