Learn More
Bismuth Subnitrat EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
500 ml
Verpackung:
Ampulle
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Wismut-Subnitrat-Lösung. |
Konzentration | 10 μg/ml |
CAS | 28434-01-7 |
Verpackung | Ampulle |
Menge | 500 ml |
Hinweise zur Reinheitsqualität | EU Ph Ref: 1011502 |
Summenformel | C22H26O3 |
InChI-Schlüssel | VEMKTZHHVJILDY-UXHICEINSA-N |
SMILES | CC(=CC1C(C1(C)C)C(=O)OCC2=COC(=C2)CC3=CC=CC=C3)C |
IUPAC-Name | (5-Benzylfuran-3-yl)methyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropan-1-Carboxylat |